7-Methoxy-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8294-100G OR8294-25G OR8294-5G
APOSOR8294-100GEA 352 EUR
APOSOR8294-100G APOSOR8294-25G APOSOR8294-5G
7-Methoxy-4-quinolinol
7-Methoxy-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 213…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169015
Núm. CAS: 82121-05-9
UN: 3335
ADR: 9,III