8-Methyl-4-quinazolone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8297-1G OR8297-250MG
APOSOR8297-1GEA 52.2 EUR
APOSOR8297-1G APOSOR8297-250MG
8-Methyl-4-quinazolone 98%
8-Methyl-4-quinazolone
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01685945
Núm. CAS: 19181-54-5