1,3-Dicloro-7-metilisoquinolina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8299-1G
OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA
367
EUR
APOSOR8299-1G
APOSOR8299-250MG
1,3-Dicloro-7-metilisoquinolina 96%
1,3-Dicloro-7-metilisoquinolina
Formula:
C₁₀H₇Cl₂N MW: 212.0800 g/mol Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258768 Núm. CAS: 21902-37-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...