6-Chloro-4-quinazolone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloroquinazolin-4-ol
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 69.8 EUR
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chloro-4-quinazolone 98%
6-Chloro-4-quinazolone
Formula: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,5900 g/mol
Pto. de fusión: 271…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01686365
Núm. CAS: 16064-14-5