3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8307-1G OR8307-5G
APOSOR8307-1GEA 139 EUR
APOSOR8307-1G APOSOR8307-5G
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₉H₉BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258761
Núm. CAS: 929000-26-0