2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
OR8308-1G
OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA
14.7
EUR
APOSOR8308-1G
APOSOR8308-5G
2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina 98%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formula:
C₅H₄BrClN₂ MW: 207,46 g/mol Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00955627 Núm. CAS: 26163-03-1 |