3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8311-1G OR8311-5G
APOSOR8311-1GEA 139 EUR
APOSOR8311-1G APOSOR8311-5G
3-Bromo-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-5-nitrobenzamide
Formula: C₇H₅BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01529620
Núm. CAS: 54321-80-1