3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR8312-1G OR8312-5G
APOSOR8312-1GEA 132 EUR
APOSOR8312-1G APOSOR8312-5G
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
3-Bromo-N-ethyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₉H₉BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258762
Núm. CAS: 929000-30-6