7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8313-1G OR8313-5G OR8313-10G
APOSOR8313-1GEA 105 EUR
APOSOR8313-1G APOSOR8313-5G APOSOR8313-10G
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole 97%
7-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258643
Núm. CAS: 875305-86-5