4-Cloro-o-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 148 EUR
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Cloro-o-xileno 98%
4-Cloro-o-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 221…223 °C
Pto. de fusión: -6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000596
Núm. CAS: 615-60-1