N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 49.3 EUR
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₄
MW: 211,02 g/mol
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01318939
Núm. CAS: 135884-31-0