5-Nitroindolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-nitro-(1H)-indole
OR8333-10G OR8333-1G
APOSOR8333-10GEA 42.3 EUR
APOSOR8333-10G APOSOR8333-1G
5-Nitroindolina
5-Nitroindolina
Formula: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005709
Núm. CAS: 32692-19-6