4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂Si
MW: 218,33 g/mol
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06203324
Núm. CAS: 16116-80-6