4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8340-1G
OR8340-5G
OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA
49.3
EUR
APOSOR8340-1G
APOSOR8340-5G
APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formula:
C₁₁H₁₅NSi Pto. de fusión: 94…98 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03695479 Núm. CAS: 75867-39-9 |