Nitroacetato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8354-100G OR8354-25G OR8354-5G
APOSOR8354-100GEA 94.4 EUR
APOSOR8354-100G APOSOR8354-25G APOSOR8354-5G
Nitroacetato de etilo 97%
Nitroacetato de etilo
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. Ebullición: 93…95 °C/10mmHg
Densidad: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007403
Núm. CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7