Ciclohexil(metil)amina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR8357-100G
OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA
43.7
EUR
APOSOR8357-100G
APOSOR8357-5G
Ciclohexil(metil)amina
Ciclohexil(metil)amina
Formula:
C₇H₁₅N Pto. Ebullición: 149 °C Pto. de fusión: –9…–7 °C Densidad: 0,868 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 29 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003832 Núm. CAS: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 UN: 2734 ADR: 8+3,II |