2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8387-1G OR8387-5G
APOSOR8387-1GEA 306 EUR
APOSOR8387-1G APOSOR8387-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₅S
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025927
Núm. CAS: 208191-64-4