2-Cloronicotinonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloropiridina-3-carbonitrilo
OR8401-100G
OR8401-25G
OR8401-5G
APOSOR8401-100GEA
26.1
EUR
APOSOR8401-100G
APOSOR8401-25G
APOSOR8401-5G
2-Cloronicotinonitrilo 97%
2-Cloronicotinonitrilo
Formula:
C₆H₃ClN₂ MW: 138,56 g/mol Pto. Ebullición: 112 °C/1mmHg Pto. de fusión: 104…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014628 Núm. CAS: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...