2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8405-1G OR8405-5G
APOSOR8405-1GEA 299 EUR
APOSOR8405-1G APOSOR8405-5G
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)thiazole
Formula: C₄H₄ClNOS
Pto. Ebullición: 46 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09265529
Núm. CAS: 5198-85-6