(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8406-1G OR8406-5G
APOSOR8406-1GEA 65.4 EUR
APOSOR8406-1G APOSOR8406-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₄NOClS
Pto. Ebullición: 96 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03001277
Núm. CAS: 145015-15-2