2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8407-1G OR8407-5G
APOSOR8407-1GEA 26.1 EUR
APOSOR8407-1G APOSOR8407-5G
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787392
Núm. CAS: 335654-06-3