2,5-Dibromotiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8408-1G OR8408-5G OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA 0 EUR
APOSOR8408-1G APOSOR8408-5G APOSOR8408-25G
2,5-Dibromotiazol 97%
2,5-Dibromotiazol
Formula: C₃HBr₂NS
Pto. de fusión: 45…49 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016891
Núm. CAS: 4175-78-4