1H-Pyrazole-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8413-1G OR8413-10G OR8413-5G
APOSOR8413-1GEA 52.2 EUR
APOSOR8413-1G APOSOR8413-10G APOSOR8413-5G
1H-Pyrazole-5-boronic acid
1H-Pyrazole-5-boronic acid
Formula: C₃H₅BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368247
Núm. CAS: 376584-63-3