1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8414-1G
OR8414-5G
OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA
24.8
EUR
APOSOR8414-1G
APOSOR8414-5G
APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formula:
C₃H₅BN₂O₂ MW: 111,9000 g/mol Pto. de fusión: 146…151 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368251 Núm. CAS: 763120-58-7 |