Ácido 1-propilborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-25GEA 68.4 EUR
APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
Ácido 1-propilborónico 97%
Ácido 1-propilborónico
Formula: C₃H₉BO₂
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074564
Núm. CAS: 17745-45-8