1-(Clorometil)-3-fenoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 270 EUR
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
1-(Clorometil)-3-fenoxibenceno 98%
1-(Clorometil)-3-fenoxibenceno
Formula: C₁₃H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 141…142 °C/5mmHg
Densidad: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040866
Núm. CAS: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN: 1760
ADR: 8,II