2,2-Dicloro-1,3-benzodioxol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8419-1G OR8419-25G OR8419-5G
APOSOR8419-1GEA 132 EUR
APOSOR8419-1G APOSOR8419-25G APOSOR8419-5G
2,2-Dicloro-1,3-benzodioxol 97%
2,2-Dicloro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: 44318 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196818
Núm. CAS: 2032-75-9
EINECS: 426-850-6
UN: 3265
ADR: 8,II