2-Phenylpyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8422-1G
APOSOR8422-1GEA 258 EUR
APOSOR8422-1G
2-Phenylpyrimidine
2-Phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038761
Núm. CAS: 7431-45-0