3-Bromo-2-metoxi-5-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Bromo-2-metoxi-5-nitropiridina
3-Bromo-2-metoxi-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Pto. de fusión: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659517
Núm. CAS: 15862-50-7