5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 310 EUR
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0400 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659518
Núm. CAS: 53242-18-5