5-Bromo-2-metoxi-4-metilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8427-10G OR8427-5G
APOSOR8427-10GEA 152 EUR
APOSOR8427-10G APOSOR8427-5G
5-Bromo-2-metoxi-4-metilpiridina 95%
5-Bromo-2-metoxi-4-metilpiridina
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039980
Núm. CAS: 164513-39-7