2-Bromo-5-nitro-6-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-metil-5-nitropiridina
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picolina
2-Bromo-5-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095219
Núm. CAS: 22282-96-8