3,5-Diclorobenzaldehído, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 43.5 EUR
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Diclorobenzaldehído, grado técnico
3,5-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 235…240 °C
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003352
Núm. CAS: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
UN: 3261
ADR: 8,II