1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR8442-1G OR8442-500MG
APOSOR8442-1GEA 492 EUR
APOSOR8442-1G APOSOR8442-500MG
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄S
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692435
Núm. CAS: 942474-20-6