1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 141 EUR
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₄
MW: 250.26 g/mol
Pto. de fusión: 171…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06362460
Núm. CAS: 438192-02-0