(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-trans-Ciclohexano-1,2-diol
OR8451T-100G OR8451T-25G
APOSOR8451T-100GEA 255 EUR
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 231…233 °C
Pto. de fusión: 101…106 °C
Pto. de inflamación: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063611
Núm. CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6