2-Bromobenzaldehído dietilacetal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 92.8 EUR
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Bromobenzaldehído dietilacetal
2-Bromobenzaldehído dietilacetal
Formula: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259.14 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/1mmHg
Densidad: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075696
Núm. CAS: 35822-58-3