1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperazine
OR8469-5G
APOSOR8469-5GEA 150 EUR
APOSOR8469-5G
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂N₄O₂
MW: 208,2172 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05182227
Núm. CAS: 87394-48-7