5-Metilindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-1H-indole
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Metilindol
5-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 267…270 °C
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005680
Núm. CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9