1-(Clorometil)-3,4,5-trimetoxibenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8473-5G OR8473-1G
APOSOR8473-5GEA 53.8 EUR
APOSOR8473-5G APOSOR8473-1G
1-(Clorometil)-3,4,5-trimetoxibenceno 95%
1-(Clorometil)-3,4,5-trimetoxibenceno
Formula: C₁₀H₁₃ClO₃
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040716
Núm. CAS: 3840-30-0
EINECS: 223-330-9
UN: 3261
ADR: 8,II