1-(Bromometil)-4-clorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 27.7 EUR
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
1-(Bromometil)-4-clorobenceno 98%
1-(Bromometil)-4-clorobenceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 107…108 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 46…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040714
Núm. CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II