1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR8480-1G OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA 154 EUR
APOSOR8480-1G APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₄
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200945
Núm. CAS: 868077-44-5