Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-CBZ protected
OR8488-1G OR8488-250MG
APOSOR8488-1GEA 350 EUR
APOSOR8488-1G APOSOR8488-250MG
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Benzyl-2-isopropyl-4-oxotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437612
Núm. CAS: 952183-52-7