1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8489-1G OR8489-500MG
APOSOR8489-1GEA 423 EUR
APOSOR8489-1G APOSOR8489-500MG
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607908
Núm. CAS: 124940-34-7