(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8490-1G OR8490-500MG
APOSOR8490-1GEA 221 EUR
APOSOR8490-1G APOSOR8490-500MG
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
(1-Benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607905
Núm. CAS: 28798-81-4