5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR8492-1G OR8492-5G OR8492-10G
APOSOR8492-1GEA 270 EUR
APOSOR8492-1G APOSOR8492-5G APOSOR8492-10G
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₄
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607931
Núm. CAS: 73420-68-5