tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR8495-1G OR8495-500MG
APOSOR8495-1GEA 489 EUR
APOSOR8495-1G APOSOR8495-500MG
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₈H₂₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607940
Núm. CAS: 952183-49-2