[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Chlorobenzyl)-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8496-1G OR8496-250MG OR8496-500MG OR8496-5G
APOSOR8496-1GEA 393 EUR
APOSOR8496-1G APOSOR8496-250MG APOSOR8496-500MG APOSOR8496-5G
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O
MW: 223,66 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607909
Núm. CAS: 321405-39-4