11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8503T-1G OR8503T-5G
APOSOR8503T-1GEA 161 EUR
APOSOR8503T-1G APOSOR8503T-5G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine 97%
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
Heterobifunctional PRG derivative. Contains a free aminethat can be conjugated to biological molecules directly by an amide linkage (or via the corresponding isothiocyanate).
Formula: C₈H₁₈N₄O₃
Pto. Ebullición: 198…202 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269874
Núm. CAS: 134179-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III