3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR8506-1G OR8506-5G
APOSOR8506-1GEA 46.4 EUR
APOSOR8506-1G APOSOR8506-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00121191
Núm. CAS: 68760-11-2